Documentos Principais
753742
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Fórmula linear:
CdSxSe1-x/ZnS
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 mg/mL in toluene
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
diâmetro
6 nm
p.e.
110-111 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescência
λem 450 nm
grupo funcional
oleic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Nota de análise
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Informações legais
For use in optical electronics research only.
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
753742-25ML
753742-5ML4061837644696