Key Documents
749869
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4,15N,2,3,4,4,4-d5
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-13C4,15N,2,3,4,4,4-d5
About This Item
Fórmula linear:
13CD313CD(OH)13CD(15NH2)13COOH
Peso molecular:
129.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
256 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1D3,2+1D,3+1D,4+1,5+1
chave InChI
AYFVYJQAPQTCCC-OWPUPSSQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.