Key Documents
745332
Sigma-Aldrich
Methyl thiourea ethyl sulfide ethyl Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinônimo(s):
PhosphonicS MTCf
About This Item
Código UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
forma
powder
Extensão da rotulagem
0.8-1.4 mmol/g loading
tamanho de partícula
≥45 μm (95%)
Categorias relacionadas
Aplicação
Silica Supported Metal Scavenger:
Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II)
Nota de análise
sulfur: detected
Informações legais
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)