Documentos Principais
745081
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chlorobenzyl azide solution, o-Chlorobenzyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
167.60
Beilstein:
2719059
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥97.0% (HPLC)
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
chave InChI
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)