Documentos Principais
744514
Sigma-Aldrich
1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
98.0-102.0% (AT)
Sinônimo(s):
NSC 191950
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClIO2
Número CAS:
Peso molecular:
282.46
Beilstein:
141400
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98.0-102.0% (AT)
Formulário
powder
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClI1OC(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
chave InChI
XSZMFYQLHGJKKD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and reaction of substituted arylalkoxyiodinanes: formation of stable bromoarylalkoxy and aryldialkoxy heterocyclic derivatives of tricoordinate organoiodine(III).
Amey, R. L. and Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 44 (11), 1779-1784 (1979)
Artigos
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
744514-1G4061826653708