Documentos Principais
741124
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-2-oleate-13C18-3-oleate-1-palmitate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
1,2-Dioleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol-(2-oleoyl-13C18)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C18C37H102O6
Peso molecular:
877.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+18
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i2+1,5+1,8+1,11+1,14+1,17+1,20+1,23+1,26+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
chave InChI
JFISYPWOVQNHLS-BONIEQRZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.