Documentos Principais
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9IO2
Número CAS:
Peso molecular:
276.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
87-92 °C
grupo funcional
carboxylic acid
iodo
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
chave InChI
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)