Documentos Principais
730637
Sigma-Aldrich
Dihydrotestosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
5α−Androstan-17β-ol-3-one-13C3, Androstanolone-13C3, Stanolone-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C16H30O2
Peso molecular:
293.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solution
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentração
0.1 mg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4[13CH2][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
chave InChI
NVKAWKQGWWIWPM-PUXGIKSBSA-N
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Renaud Mevel et al.
eLife, 9 (2020-10-08)
The characterization of prostate epithelial hierarchy and lineage heterogeneity is critical to understand its regenerative properties and malignancies. Here, we report that the transcription factor RUNX1 marks a specific subpopulation of proximal luminal cells (PLCs), enriched in the periurethral region