Key Documents
730513
Sigma-Aldrich
3-Aminoisoquinoline
97%
Sinônimo(s):
Isoquinolin-3-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
174-178 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C9H8N2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H,(H2,10,11)
chave InChI
VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)