Documentos Principais
730467
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6F3N
Número CAS:
Peso molecular:
197.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
58-62 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-6H
chave InChI
YZSRICFIQLVSMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ly Porosk et al.
Biomaterials science, 7(10), 4363-4374 (2019-08-15)
Extracellular synthetic nucleic acids, such as siRNAs, are unable to reach their intended targets efficiently. Therefore, delivery methods such as cell-penetrating peptides (CPP), which increase their transport, could enhance the potency of siRNA as therapeutic agents. The CPP NickFect55 (NF55)