Documentos Principais
730238
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 linolenate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45D6H68O2
Peso molecular:
653.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H74O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h8-9,11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7,10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b9-8-,12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3
chave InChI
FYMCIBHUFSIWCE-QDURKTCCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)