723312
Magnesium
in a Sure/Seal™ bottle, turnings, 37.5 mmol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Nível de qualidade
Formulário
turnings
temperatura de autoignição
950 °F
composição
, 37.5 mmol
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
p.e.
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare 1,3-bis[2-(3-n-dodecylthienyl)]azulene, applicable as an acid sensor material.
- As a catalyst in the cleavage of tetrahydrofuran to 4-chlorobutyl esters.
- To prepare copper-based composite materials with improved mechanical properties.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
723312-0.9G | 4061833551578 |