Documentos Principais
720399
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
0.02 M
11-13% in water
21-23% in pyridine
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
65-66% in tetrahydropyran
cor
clear brown to dark brown-red
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)