720178
2,3-Butanedione-2,3-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
88 °C (lit.)
densidade
1.00 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[13C](=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3/i3+1,4+1
chave InChI
QSJXEFYPDANLFS-CQDYUVAPSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.