717967
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.1 %
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
Formulário
solution
composição
TMS, 0.1%
concentração
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)