717436
Benzamide oxime
97%
Sinônimo(s):
N-Hydroxybenzamide
Ensaio
97%
forma
solid
pf
74-78 °C
grupo funcional
amine
oxime
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
N\C(=N\O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-7(9-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H2,8,9)
chave InChI
MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)