Key Documents
717118
Sigma-Aldrich
6-Cyano-1H-indazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5N3
Número CAS:
Peso molecular:
143.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
128-135 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-7-5-10-11-8(7)3-6/h1-3,5H,(H,10,11)
chave InChI
QVGRVWCYOJDNQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)