71034
Chloro-dimethyl-octadecylsilane solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, 70% in toluene
Sinônimo(s):
Silane ODM-Tol Sol, Dimethyl-octadecylchlorosilane, Octadecyldimethylchlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
forma
solution
composição
n- and iso-isomer, ≥64%
n-isomer, >59%
concentração
70% in toluene
densidade
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C20H43ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(2,3)21/h4-20H2,1-3H3
chave InChI
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?