Documentos Principais
705403
Sigma-Aldrich
Nitrosobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5NO
Número CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
pf
65-69 °C
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
NLRKCXQQSUWLCH-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)