704970
N-Methyl-4-piperidyl acetate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC7H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
158.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC(CC1)O[13C](C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(10)11-8-3-5-9(2)6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3/i7+1
chave InChI
RWPYOAUYOSFJQV-CDYZYAPPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)