Documentos Principais
704229
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
≥99%, general applications, NiO/YSZ
About This Item
Fórmula linear:
60 wt. % NiO · 40 wt. % (Y2O3ZrO2)
Código UNSPSC:
26111700
Ensaio
≥99%
forma
powder
composição
NiO, 60 wt. %
Y2O3-ZrO2, 40 wt. %
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)