704148
Carbon nanotube, single-walled
(6,5) chirality, ≥90% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes), 0.78 nm average diameter, avg. no. of layers, 1
Sinônimo(s):
CHASM™, CNT, Signis® SG65, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
Produtos recomendados
descrição
G/D Ratio: ≥20 (Raman 633 nm)
Median length: 1 μm
Ensaio
≥90% carbon basis (≥99% as carbon nanotubes)
forma
powder (freeze-dried)
Características
avg. no. of layers 1
fabricante/nome comercial
Signis® SG65
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
área da superfície
≥700 m2/g
Impurezas
≤5 wt. % Moisture content
diâmetro médio
0.78 nm
pf
3652-3697 °C (lit.)
densidade
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.1 g/cm3
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[C]
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.