Documentos Principais
703982
Sigma-Aldrich
2-Cyano-5-fluoropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3FN2
Número CAS:
Peso molecular:
122.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
35-41 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
chave InChI
BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)