Key Documents
702544
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-1,1,2,2,-d4-urea
98 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1-Ethanol-1,1,2,2,-d4-urea
About This Item
Fórmula linear:
HOCD2CD2NHC(O)NH2
Peso molecular:
108.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
powder
pf
164-169  °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)/i1D2,2D2
chave InChI
CLAHOZSYMRNIPY-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3