Documentos Principais
701742
Sigma-Aldrich
Copper(I) chloride - bis(lithium chloride) complex
1 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CuCl · 2LiCl
Peso molecular:
183.79
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
concentração
1 M in THF
índice de refração
n20/D 1.442
densidade
1.015 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[Cu]
InChI
1S/3ClH.Cu.2Li/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
chave InChI
QJRAZNXUNZEAQH-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Solution used in Cu(I) transmetallation for amination reaction
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kienle, M. et al.
Synthesis, 1272-1272 (2007)
General preparation of primary, secondary, and tertiary aryl amines by the oxidative coupling of polyfunctional aryl and heteroaryl amidocuprates.
Vicente Del Amo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7838-7842 (2006-11-01)