Documentos Principais
701246
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
227.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
116-120 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
nitro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
chave InChI
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)