Documentos Principais
69819
Sigma-Aldrich
(−)-Butyl L-lactate
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
Butyl (2S)-2-hydroxypropanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Beilstein:
1721597
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −13±1°, neat
p.e.
183-190 °C (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
chave InChI
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Aplicação
(−)-Butyl L-lactate can be used as a precursor to synthesize poly(lactic acid) and in the synthesis of chiral mesogens (liquid crystals). It can also be used as a component in various pesticide formulations.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bulk polytransesterification of L?lactic acid esters: An alternative route to synthesize poly (lactic acid).
Marques D S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 125(S2) (2012)
The chiral pool as valuable natural source: new chiral mesogens made from lactic acid.
Brombach F, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 542(1), 62-584 (2011)
Lactic acid, n-?butyl ester, (S) and lactic acid, ethyl ester, (S)?; exemption from the requirement of a tolerance.
Federal Register, 69(18), 4073-4077 (2004)