Key Documents
696129
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylamino-1H-benzoimidazole-6-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Methoxycarbonylamino-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid, Methyl (5-carboxy-2-benzimidazolyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
235.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
280-286 °C
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c1-17-10(16)13-9-11-6-3-2-5(8(14)15)4-7(6)12-9/h2-4H,1H3,(H,14,15)(H2,11,12,13,16)
chave InChI
GIGRDSFULBVHHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)