Documentos Principais
690945
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylacetoacetamide
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (T)
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CON(C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Beilstein:
636486
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
concentração
98.0-100.3 % (w/w) (T)
Impurezas
≤0.30% water
≤4.00 g/L free amine
densidade
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-9(5-2)8(11)6-7(3)10/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N,N-Diethylacetoacetamide is a β-dicarbonyl compound that  can be used to synthesize potent calcium channel blockers such as 2,6,6-trimethyl-3-diethylaminocarbonyl-4-aryl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline derivatives and N,N-diethyl-2,6,6-trimethyl-4-(3-nitrophenyl)-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide. It can also undergo Michael addition in the presence of bis(2,4-pentanedionato)nickel(II) catalyst.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Studies on 3-Diethyl-aminocarbonyl-1, 4; 5, 6, 7, 8-hexahydroquinoline Derivatives and their Calcium Channel Antagonistic Activities in vitro.
K?smetli E
Arzneimittelforschung, 54(07), 371-375 (2004)
N, N-Diethyl-2, 6, 6-trimethyl-4-(3-nitrophenyl)-5-oxo-1, 4, 5, 6, 7, 8-hexahydroquinoline-3-carboxamide.
Linden A
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 58(7), 436-438 (2002)
Nickel-catalyzed Michael additions of. beta.-dicarbonyls.
Nelson JH
The Journal of Organic Chemistry, 45(7), 1246-1249 (1980)