686379
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Sinônimo(s):
(4-Carboxyphenylethynyl)trimethylsilane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
pf
154-158 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H14O2Si/c1-15(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
GUFYYXWHDBOLBG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)