Documentos Principais
682586
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C2, 1,1,2,2,2-d5
98 atom % D, 98 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl-13C2, d5 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
13CD313CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
53.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % D
p.e.
78 °C
densidade
0.907 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1D3,2+1D2
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-HXUSQKPVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)