676713
1,2-Dibromo-3-chloropropane
97%
Sinônimo(s):
DBCP
Ensaio
97%
índice de refração
n/D 1.5542
pb
60-65 °C/7.5 mmHg
densidade
2.081 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
chave InChI
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Tritium radiolabeled dibromochloropropane.
- L-Glutathione conjugates, which are used to alkylate the DNA to yield N7-guanyl adducts.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Testes
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)