Documentos Principais
673021
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
DO2CCD2CD(ND2)CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
140.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
pf
>300 °C (dec.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N([2H])[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD4
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-IAAZBAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)