Documentos Principais
671533
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane
97%
Sinônimo(s):
(1R)-trans-2-(Phenylmethoxy)cyclopentanamine, (1R,2R)-trans-2-Benzyloxy-cyclopentylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.5% (GC)
97%
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CCC[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m1/s1
chave InChI
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)