Key Documents
670936
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)polyethylene glycol
5,000
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 3400 monoacid
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2COOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)