Documentos Principais
665908
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-N-methylaniline
97%
Sinônimo(s):
4-N-Methylaminoacetophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
103-107 °C
grupo funcional
amine
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-7(11)8-3-5-9(10-2)6-4-8/h3-6,10H,1-2H3
chave InChI
GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)