Documentos Principais
663999
Sigma-Aldrich
Lactulose-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C12H22O11
Peso molecular:
354.21
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
~169 °C (dec.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
chave InChI
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Lactulose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
L0130000
Lactulose
Lactulose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1608
Lactulose
D-Manitol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-Manitol
Sucralose ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
69293
Sucralose
β-Lactose ≤30% α-anomer basis, ≥99% total lactose basis
Sigma-Aldrich
L3750
β-Lactose
D-Manitol BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-Manitol
D-Manitol ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-Manitol