Documentos Principais
662887
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-hexyne
technical grade
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CCH(CH3)CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
96.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.402
densidade
0.710 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)C#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-6-7(3)5-2/h2,7H,4,6H2,1,3H3
chave InChI
OPZULQHRFNTFFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)