Documentos Principais
660523
Sigma-Aldrich
3,4-(2,2-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
97%
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-2H-thieno[3,4-b-1,4]dioxepin, EDOT analog
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O2S
Número CAS:
Peso molecular:
184.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
41-46 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)