659576
Glycosyloxyethyl methacrylate solution
5 % (w/v) in ethanol
Sinônimo(s):
GEMA
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
5 % (w/v) in ethanol
índice de refração
n20/D 1.366
densidade
0.808 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H20O8/c1-6(2)11(17)18-3-4-19-12-10(16)9(15)8(14)7(5-13)20-12/h7-10,12-16H,1,3-5H2,2H3/t7-,8-,9+,10-,12?/m1/s1
chave InChI
KUQRLZZWFINMDP-BGNLRFAXSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)