Documentos Principais
658928
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
HO13CH213CH(15NH− Fmoc)13CO2-t-Bu
Número CAS:
Peso molecular:
387.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
131-136 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i13+1,19+1,20+1,23+1
chave InChI
REITVGIIZHFVGU-FIEXIFIBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)