Documentos Principais
658219
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2,6-Dichloronicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
192.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
140-143 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)