Documentos Principais
654515
Sigma-Aldrich
2-(Methyl-13C,d3-thio)adenine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5D3H4N5S
Número CAS:
Peso molecular:
185.23
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
pf
295-296 °C (dec.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Sc1nc(N)c2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1+1D3
chave InChI
FXGXEFXCWDTSQK-KQORAOOSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)