Documentos Principais
654116
Sigma-Aldrich
Anilinium hypophosphite
97%
Sinônimo(s):
Phenylammonium phosphinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10NO2P
Número CAS:
Peso molecular:
159.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
113-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[PH2]=O.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.H3O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3-2/h1-5H,7H2;3H2,(H,1,2)
chave InChI
POIDQJVUTKVRDI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)