Documentos Principais
651435
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodopyridine
97%
Sinônimo(s):
5-Iodo-2(1H)-pyridone, 5-Iodo-2-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4INO
Número CAS:
Peso molecular:
221.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
192-196 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H4INO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
chave InChI
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Light sensitive
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)