Documentos Principais
647373
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene
97%
Sinônimo(s):
2,3-Dibromothianaphthene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4Br2S
Número CAS:
Peso molecular:
291.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
58-62 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1sc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C8H4Br2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
chave InChI
TWZSIAFEFBKCNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)