Documentos Principais
647136
Sigma-Aldrich
5-(4-Formylphenyl)pyrimidine
97%
Sinônimo(s):
4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
184.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
145-149 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccc(cc1)-c2cncnc2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-12-8-13-6-11/h1-8H
chave InChI
BXNXTOLXLPQMHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)