Documentos Principais
647004
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3IN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
249.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
163-168 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3IN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
chave InChI
SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)