Key Documents
643432
Sigma-Aldrich
Diphenyl-13C12
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Biphenyl-13C12
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5-13C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
166.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
70-72 °C (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[13cH]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
chave InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-WCGVKTIYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)