Documentos Principais
633623
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloroisatin
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H3Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
216.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
218-223 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-4-6(5(10)2-3)11-8(13)7(4)12/h1-2H,(H,11,12,13)
chave InChI
AYGGQJHJRFZDFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)